Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 to USB Cable Adapter
Codice prodotto. 11742637
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11742637 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11742637 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1010005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    131.00€ / pezzi 1
    Risparmia 7.00€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 01-10-2026
Connect a USB port to the RS232 port of your meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 to USB Cable Adapter.
Connect a USB port to the RS232 port of your meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 to USB Cable Adapter. This adapter allows interface between a USB connection and Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series (Star A320, Star A220 and Star A210 series) meters and legacy Orion™ Star and Star Plus meters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Orion Star series RS232 to USB adapter cable
Tipo Meter Interface Cable
Include RS232 to USB computer interface adapter and cable (2.5mm RS232 meter connector and USB computer connector)
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.