Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sodium Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 10384141
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC impermeabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10384141 BNC impermeabile Pezzo
10451213 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10384141 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8611BNWP
Measure sodium ions in aqueous solution quickly, accurately and economically.
Measure sodium in aqueous solutions quickly, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Sodium Electrodes. A unique redox internal system with a Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ electrode provides faster response, and greater stability and accuracy than conventional sodium electrodes.
Comprende:
  • Sodium BNC electrodes have 1m cables
  • ROSS sodium electrode filling solution: 50 ml
  • Sodium ionic strength adjustor (ISA): 475mL
  • Sodium known addition standard: 475mL
  • 1000ppm sodium standard with ISA: 475mL
  • 1000ppm sodium standard: 475mL
  • Sodium reconditioning solution: 475mL
  • Sodium electrode storage solution: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC impermeabile
Descrizione Elettrodo sodio combinato ROSS
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Tipo di soluzione di riempimento 900010 or900012 forlow level Na+; ROSS sodium electrode filling solution: 50 mL
Giunzione Sure-Flow Junction
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1M
Materiale Glass
Gamma operativa (sistema metrico) 1 x 10-6 M to saturated0.02 ppm to saturated
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32 to 176°F
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Temperatura (sistema metrico) operativa 0° to 100°C
Intervallo di misurazione
  • 1 x 10-6 M to saturated
  • 0.02 ppm to saturated
Parametro Sodium Combination Ion Selective Electrode
Refillable Yes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM SPECIFIC ELECTRODE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, ammonium hydroxide, triton X-100