Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Temperature Probes
Codice prodotto. 11762847
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
2.5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Phono Tip
Tipo:
ATC Probe
Micro ATC Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Tipo unitSize
11762847 2.5 mm Phono Jack ATC Probe Pezzo
10009140 8-pin DIN ATC Probe Pezzo
10669542 Phono Tip ATC Probe Pezzo
10050113 Mini-DIN ATC Probe Pezzo
10620004 Mini-DIN Micro ATC Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11762847 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 917004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.15€
    77.40€ / pezzi 1
    Risparmia 14.75€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change.
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change using Thermo Scientific™ Orion™ Stainless-Steel Automatic Temperature Compensation (ATC) Probes.
Temperature Range: 0° to 100°C
Relative Accuracy: ±1°C
pH Range: 0 to 14
Storage: Store in air
Includes: 1m cable
Note: The connector must be compatible with the meter you are using.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ATC probe with stainless-steel body
Accuracy ±1°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Russell pH Meter
Materiale Stainless Steel
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo ATC Probe
Diametro (sistema metrico) corpo 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 212°F
Tipi di connettore 2.5 mm Phono Jack
Requisiti di stoccaggio Store in air