Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Codice prodotto. 10432062
Cambia vista
Click to view available options
Include:
All-in-One pH Buffer Kit
ROSS All-in-One pH Buffer Kit
Standard All-in-One pH Buffer Kit
Dimensione della confezione:
475mL
60mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10432062 Standard All-in-One pH Buffer Kit 475mL
10669508 ROSS All-in-One pH Buffer Kit 475mL
12973247 All-in-One pH Buffer Kit 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10432062 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 910199
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Caratteristiche:
  • Tamponi pH con tabelle delle temperature sulle etichette, per calibrazioni accurate e tracciabilità NIST™
  • Fabbricati in conformità con gli standard di qualità ISO 9000
  • Tamponi codificati a colori: tampone a pH 4,01 di colore rosa, tampone a pH 7,00 di colore giallo e tampone a pH 10,01 di colore blu
Contenuto: un flacone da 475 ml (1 pinta) di ciascun tampone a pH 4,00 (910104), 7,00 (910107), 10,01 (910110) e una soluzione di conservazione standard per elettrodo per pH (910001) e un flacone di conservazione per elettrodo per pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato di analisi Yes
Descrizione Kit di tamponi standard tutto in uno
Da utilizzare con (applicazione) per calibrazioni accurate e tracciabilità NIST™
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 4.01, 7.00, 10.01
Forma fisica Liquid
Quantità 475 ml
Tipo di soluzione Soluzione di conservazione
Imballaggio vedere i singoli componenti
Tracciabilità a NIST Sì
Include Standard All-in-One pH Buffer Kit
Certificazione/Conformità ISO 9001
Grado Certified