Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Codice prodotto. 12973247
Cambia vista
Click to view available options
Include:
All-in-One pH Buffer Kit
ROSS All-in-One pH Buffer Kit
Standard All-in-One pH Buffer Kit
Dimensione della confezione:
475mL
60mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
12973247 All-in-One pH Buffer Kit 60mL
10669508 ROSS All-in-One pH Buffer Kit 475mL
10432062 Standard All-in-One pH Buffer Kit 475mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12973247 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 916099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.65€
    50.13€ / 60mL
    Risparmia 9.52€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Tutti i flaconi di tamponi pH Orion comprendono tabelle di pH/temperature stampate sulle etichette, per calibrazioni accurate e tracciabilità a NIST. Fabbricati in conformità con gli standard di qualità ISO 9000.
Codici colore dei tamponi:
  • tampone a pH 4,01 rosa
  • tampone a pH 5,00 arancione
  • tampone a pH 7,00 giallo
  • tampone a pH 10,01 blu
I tamponi sono disponibili in flaconi da 475 ml (1 pinta), 5 flaconi portatili da 60 ml (2 oz.), comodi kit di tamponi All-in-One, Cubitainer da 19 l (5 gall.) e buste monouso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato di analisi Yes
Descrizione Kit tamponi pH “All-in-One” da 60 ml
Da utilizzare con (applicazione) per calibrazioni di pH accurate e riproducibili
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 4.01, 7.00, 10.01
Forma fisica Liquid
Quantità 60 ml
Tipo di soluzione pH Buffer, Storage Solution and Cleaning Solution
Imballaggio Vedere i singoli componenti
Tracciabilità a NIST Sì
EU Ph Reference Yes
Include All-in-One pH Buffer Kit
Certificazione/Conformità ISO 9001
Grado Certified
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • all in one buffer set
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, triton X-100