Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Benchtop Meter-Attached Electrode Stand
Codice prodotto. 11641489
Cambia vista
Click to view available options
Electrode Arm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11641489 Electrode Arm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11641489 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore STARABEA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    163.00€ / pezzi 1
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Benchtop Meter-Attached Electrode Stand to easily place sensors in samples, simplify rinsing and storage and minimize breakage
Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Benchtop Meter-Attached Electrode Stand to easily place sensors in samples, simplify rinsing and storage between samples and minimize electrode breakage using the stand's cable management system. Attach the stand to either side of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star benchtop meters and Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 and Star A110 series benchtop meters or use the stand with weighted base (Cat. No. STARA-HB) for compatibility with any meter system. Includes meter bracket, arm and electrode holder (Cat. No. STARA-ESCD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descrizione Orion Star A series meter stand, electrode holder and meter-attachable base
Tipo Electrode Stand/Holder
Include Redesigned electrode holder (Cat .No. STARA-ELHD), plastic stand with cable management system and meter-attachable base
Accessori raccomandati To use with almost any Orion benchtop or portable meter, purchase the weighted base separately (Cat. No. STARA-HB)
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.