Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro da banco Orion Star™ A211
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16211432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
pH Meter
pH Meter Difficult Samples Kit
pH Meter Durable Sensor TRIS Kit
pH Meter Food/Beverage kit
pH Meter Separate Sensor Kit
pH Meter Standard Kit
pH Meter TRIS Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
16211432 pH Meter Standard Kit Pezzo
11661449 pH Meter Pezzo
15661717 pH Meter Difficult Samples Kit Pezzo
15671717 pH Meter Separate Sensor Kit Pezzo
15681717 pH Meter Food/Beverage kit Pezzo
11671449 pH Meter TRIS Kit Pezzo
12923257 pH Meter Durable Sensor TRIS Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16211432 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore STARA2117
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Misurazione affidabile di pH, mV, ORP e temperatura con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 per analisi di laboratorio avanzate e interfaccia stampante o computer
Registrazione delle misurazioni di pH, mV, ORP e temperatura precisa e affidabile con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211, uno strumento ideale per un'ampia gamma di applicazioni e l'analisi avanzata del pH in laboratorio. Il software gratuito Orion™ Star Com, che è possibile scaricare gratuitamente, consente di eseguire la calibrazione del pH utilizzando fino a 5 punti, di registrare fino a 2000 punti di impostazione dati con ora/data e di trasferire i registri delle calibrazioni e dei dati a una stampante o a un computer tramite USB o RS232. Grazie al supporto per elettrodi è possibile posizionare facilmente i sensori nei campioni e semplificare la conservazione al fine di ridurre al minimo eventuali rotture.
Thermo Scientific Orion Star A211 Benchtop pH Meters are easy-to-use, dependable laboratory meters with advanced features and functions. Selectable read modes and stability indicator give you flexibility and control over your testing. All critical data is shown with your measurements including temperature, date and time, read type, measurement stability, active calibration information and electrode condition icon. Onscreen calibration and setup instructions can be displayed in several local languages with new languages added through software updates.
Navigation is fast and simple due to the comprehensive keypad with menu-specific function keys, dual purpose scroll/shortcut keys, plus power, measure, log view and stirrer keys that ensure easy operation. All setup menus are in one location with direct access using a single shortcut key so you can quickly access, evaluate and change measurement and instrument settings.
  • Measure pH, mV, relative mV or ORP with temperature
  • Perform up to a 5 point pH calibration using automatic buffer recognition of NIST or DIN buffer groups with choice to manually enter custom buffer values
  • Calibration editing option allows individual points to be fixed without a full recalibration
  • Informative, easy-to-read backlit graphic display with clear onscreen instructions simplifies operation
  • Capture your critical readings with measurement stability indicator and selectable read modes — Auto-Read holds a stable reading, Continuous shows changing readings with hold option and Timed logs data at specific intervals
  • Eliminate the need for magnetic stir bars using the meter-controlled stirrer probe (catalog number 096019) to uniformly mix solutions
  • Data log collects and date/time stamps up to 2000 measurement sets with optional sample ID and user ID
  • Calibration log stores 10 most recent calibrations
  • Non-volatile meter memory ensures your data and settings are protected, even with loss of power
  • Orion Star Com software facilitates data transfer to a computer via USB or RS232 connections
  • Flexible power options with universal power adapter or optional AA batteries
  • IP54-rated housing resists dust and splashes and can be wall-mounted if table space is limited
  • Meters include CE, TUV 3-in-1 and FCC Class A certifications
  • 3-year replacement warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Orion Star A211 pH benchtop meter standard kit with general purpose pH/ATC electrode
Include Star A211 pH meter, 9157BNMD epoxy-body pH/ATC electrode, 910199 pH buffer kit, electrode stand, 100-240V universal power adapter, computer cable
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.2 or ±0.05%, whichever is greater
Precisione (pH) ±0.002
Dettagli di gestione dei dati Transfer single, range or all data points to printer or computer
Uscite USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Calibrazione pH with calibration editing option, relative mV, ORP and temperature
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Intervallo (mV) ±2000
Intervallo (ORP) ±2000.0mV
Risoluzione (mV) 0.1mV
Calibration Points 1 - 5
Temperature Range (Metric) -5°C to +105°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 22.0°F to 221.0°F
Risoluzione (temperatura) 0.1°C, 0.1°F
Selezione della temperatura Manual or automatic with ATC temperature probe
Calibrazione della sonda di temperatura 1 point temperature offset calibration
Tipo di display LCD, Graphic with Backlight
Opzione di retroilluminazione Sì, selezionabile
Memoria Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
Punti dati 2000 with Date and Time Stamp
Tipo di funzione registro Automatic with Auto-Read and Timed Read Modes, Manual with Continuous Read Mode
Uscita allarme High/low limit alarm, calibration due alarm
Ingressi BNC (pH or ORP electrode), pin-tip (reference electrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperature probe), stirrer input (stirrer probe)
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-1, FCC Class A
Protezione IP IP54
Adattatore CA Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC power adapter (Cat. No. 1010003)
Dimensioni (L x P x A) 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 in.)
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Warranty 3 Year Meter Warranty
Tastierino Comprehensive with menu-specific function keys and dual purpose scroll/shortcut keys
Metodi 10 per channel with password protection
Modello Orion Star A211 pH/mV/RmV/ORP/Temperature Benchtop Meter
Alimentazione Universal AC adapter (included) or 4 AA batteries (sold separately)
Tipo di sonda pH electrode, ORP electrode, reference half-cell electrode, ATC temperature probe, stirrer probe (includes 9157BNMD Triode pH/ATC electrode)
Lingue English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Intervallo (mV relativo) ±2000.0mV
Intervallo umidità relativa 5 to 85%, non-condensing
Punto isopotenziale 7.000pH
Stabilità Selectable fast, medium, slow or Smart Stability setting; Selectable off or Automatic Smart averaging setting
Temperatura (sistema imperiale) operativa 41°F to 113°F (ambient)
Temperatura (sistema metrico) operativa 5°C to 45°C (ambient)
Canali 1
Tipo di batteria 4 x AA (sold separately)
Tipo pH Meter Standard Kit
Autonomia della batteria 800 hr.