Learn More
Thermo Scientific™ Titolatore e kit per pH Orion Star T910
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15881282
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Titolatore acido/base
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
15881282 Titolatore acido/base Pezzo
15871282 Titolatore acido/base Pezzo
15891282 Titolatore acido/base Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15881282 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore START9101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3720.00€
    3540.00€ / pezzi 1
    Risparmia 180.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Abbiamo integrato la nostra tecnologia elettrochimica di base con un innovativo sistema di erogazione per creare il titolatore di pH Orion Star T910, un sistema automatizzato moderno e semplificato progettato per rendere l'esecuzione delle titolazioni più semplice, affidabile e riproducibile rispetto alle titolazioni manuali.
Use the Orion Star T910 pH titrator for dedicated acid-base titrations including titratable acidity of juices and wines, acidity of food products, alkalinity of waters, acidity and alkalinity of consumer products, total acid number (TAN) and total base number (TBN). Titration techniques include equivalence point titrations and preset pH endpoint titrations for versatile sample analysis. Pair the titrator option with any of our premium ROSS pH electrodes or select one of our preconfigured titrator and electrode kits for a bundled discount.
•Accurate, reproducible results: Automating the titration workflow enables analysis to be run using the same setup parameters and calculations every time
•Faster setup time: Setup and save electrode, titrant and titration parameters once using methods
•Improved lab throughput: Start the titration and let the instrument run unattended
•Reduced cost and downtime: Easily replace titrator parts to minimize maintenance downtime while long lasting electrodes reduce the cost of ownership
•Securely document test results: View results live, in the summary table and within the 100 point data log
•Applications database: Tested and validated preprogrammed methods can be loaded onto your titrator
•Standard ROSS kit with 8102BNUWP ROSS Ultra pH electrode and 927007MD stainless steel ATC temperature probe is ideal for most standard pH titrations and especially preset endpoint titrations that include temperature
•ROSS Sure-Flow kit with 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH electrode is designed for challenging samples that can clog standard pH electrodes or that require a fast-flowing sleeve-type junction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±0.2 mV
Burette Functions Cicli di risciacquo automatico per il lavaggio e volume di erogazione discreto con opzione continua;
Funzioni disponibili Titolazione dei campioni, standardizzazione del titolante, calibrazione e misura diretta
Precisione (pH) ±0.002 pH
Precisione (Temperatura) ±0.2 °C
Uscita allarme Notifiche per ciclo completo titolazione, volume titolante massimo, log dati completo, data completamento calibrazione, promemoria manutenzione
Opzione di retroilluminazione Sì, regolabile
Blank Options Valore fisso o variabile mediante titolazione
Burette Sizes 10 ml, 20 ml (incluso) o 50 ml
Calibrazione pH e temperatura
Punti di calibrazione (pH) Da 1 a 5 punti
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Canali 1
Cycles Per Titration Run Da 1 a 5 cicli, opzione per escludere i risultati del ciclo dalla media dei risultati e dai calcoli RSD
Dettagli di gestione dei dati Esportazione log di dati come file CSV o PDF, formato breve o lungo
Punti dati 100 set di dati ciascuno: titolazione dei campioni, standardizzazione del titolante, calibrazione e misura diretta
Descrizione Kit titolatore di pH standard Orion Star T910 ROSS
Tipo di display 5.7 in. color capacitive touchscreen, 640 x 480 resolution
Tipo Titolatore acido/base
Equivalence Points Da 1 a 2
Da utilizzare con (applicazione) Titolazioni acido-base tra cui l'acidità titolabile di succhi e vini, l'acidità dei prodotti alimentari, l'alcalinità delle acque, l'acidità e l'alcalinità dei prodotti di consumo, il numero totale di acidi (TAN) e il numero totale di basi (TBN)
Include Elettrodo ultra pH 8102BNUWP ROSS, sonda 927007MD ATC, buretta da 20 ml, sonda dell'agitatore, sonda del dispensatore, kit di provette standard, flacone di plastica da 1l, tappo per bottiglia GL38 con due porte, tubo di essiccamento, cavo per computer, documentazione sull'unità USB, alimentatori a 110-240 V
Ingressi BNC (elettrodo pH), spinotto singolo (elettrodo di riferimento), spinotto MiniDIN 8 (sonda di temperatura ATC), input agitatore (sonda agitatore)
Protezione IP IP51
Lingue Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo
Materiale Plastica ABS
Memoria La memoria non volatile conserva i log di dati e le impostazioni
Metodi Fino a 10 metodi con protezione con password opzionale; metodi di importazione/esportazione tramite unità flash USB
Modello Orion Star T910
Uscite 3 porte USB per stampante, unità flash USB e connessioni software per computer
Precisione 0.5% RSD, dipende dall'ambiente e dalle condizioni di manipolazione
Preset Endpoints Da 1 a 3
Tipo di sonda Elettrodo per pH, elettrodo di riferimento con semicella, sonda di temperatura ATC, sonda dell'agitatore
Intervallo (mV) Da -2000.0 a +2000.0 mV
Intervallo (pH) Da -2.000 a 20.000
Intervallo umidità relativa Da 5 a 85%, senza condensa
Risoluzione La buretta offre una tecnologia a micro-passaggi avanzata che fornisce 25,600 micro-passaggi per giro del motore per un posizionamento della buretta fluido e preciso (oltre 2 milioni di micro-passaggi sull'intera corsa della buretta)
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1 (selezionabile dall'utente)
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C
Sample ID Auto-incrementale, manuale o disattivato
Stirrer Probe Speeds 5 velocità selezionabili dall'utente (da 250 a 3700 giri/min)
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 41 a 104 °F
Temperatura (sistema metrico) operativa 5 - 40 °C
Calibrazione della sonda di temperatura Calibrazione offset a 1 punto facoltativa
Temperature Range (Metric) Da -5.0 a 100.0 °C; da 23.0 a 212 °F
Selezione della temperatura Manuale o automatica
Time and Date Sì, con batteria di backup non volatile
Titrant Determination Titolazione di standardizzazione o immissione manuale della concentrazione
Titration Process Control Routine, rapido, attento o definito dall'utente
Titration Setup Wizard Sì, mediante l'avvio di un nuovo flusso di lavoro di titolazione
Titration Technique Punto di equivalenza o punto finale preimpostato
Titration Types Titolazione diretta o di ritorno
Updateable Firmware Sì, mediante unità flash USB
Warranty Garanzia di sostituzione di 1 anno
Dimensioni (L x P x A) 10 x 16 x 14 in. (25.4 x 40.6 x 35.6 cm)
Requisiti elettrici 100-240V, 50/60 Hz