Learn More
Orion™ Thiocyanate Half-Cell Electrode
Descrizione
Perform quick, accurate and economical measurement of thiocyanate ions in aqueous solutions in the range 5 x 10-6M to 1M with the Thermo Scientific™ Orion™ Thiocyanate Half-cell.
Includes:
- 1m cables for U.S. standard and BNC electrodes
Specifica
Specifica
| Product Type | Thiocyanate Half-Cell Electrode |
| Giunzione | Double Junction Reference Electrode |
| Tipi di connettore | BNC |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0 - 50 continuous use (50 to 100 intermittent use) |
| Descrizione | Thiocyanate Half-Cell Electrode |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 16 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) corpo | 110 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Intervallo di pH | 2 to 10 (pH less than 4 is recommended to avoid OH- interference) |
| Show More |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.