Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Universal Power Adapter for Star A Meters
Codice prodotto. 11854634
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11854634 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11854634 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1010003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.75€
    65.28€ / pezzi 1
    Risparmia 12.47€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Ensure a constant power supply to your meter with the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series Universal Power Adapter for Orion™ Star A series and legacy Orion™ Star series meters
Ensure a constant power supply to your meter using a spare or replacement Thermo Scientific™ Orion™ Universal Power Adapter for the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series (Star A320, Star A220, Star A210, Star A120 and Star A110 series) benchtop and portable meters.
  • Universal 110/2220V 50/60Hz adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Universal Power Adapter
Tipo Meter Accessories
Requisiti elettrici 110/220 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Include Universal power adapter with US, EU, UK and China plug plates
Tensione 110/220 V
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.