Learn More
Ornidazole, LoGiCal
Codice prodotto. 30462686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462686 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462686 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0948.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ornidazole
CAS 16773-42-5
Nomi componenti o analita Ornidazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H10 Cl N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1H-Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
InChI Formula InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
IUPAC Name 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 219.63
Quantità 10 mg
Peso formulazione 219.0411 g/mol