Learn More
Ornidazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430968
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16430968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16430968 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0508
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Ornidazole
CAS 16773-42-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H10ClN3O3
Quantità 5 g
Sinonimo Ro 7-0207
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.31 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (45.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CC(CCl)O
Molecular Weight (g/mol) 219.63
Peso formulazione 219.63
Percent Purity 99.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only