Learn More
Ornidazole, TRC
Codice prodotto. 30426627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO6885001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ornidazole
CAS 16773-42-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H10 Cl N3 O3
Quantità 1 g
Sinonimo Ornidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidazole, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
InChI Formula InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
IUPAC Name 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 219.63
Peso formulazione 219.0411
Percent Purity >95