Learn More
Orotic acid, 98%, anhydrous
Codice prodotto. 10795262 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10795262 10 g Bottiglia in vetro 10g
10705272 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795262 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352880100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-86-1
Formula molecolare C5H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 156.1
InChI Key PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
IUPAC Name 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Orotic acid
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4N2H3(O)2COOH
Quantità 10 g
Beilstein 25,253
Indice di Merck 15,6972
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
Peso formulazione 156.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orotic acid, anhydrous, 98%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.