Learn More
Orotic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17941446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941446 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941446 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0881.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Orotic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Orotic Acid
CAS 65-86-1
Nomi componenti o analita Orotic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid, Orotic acid (8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-Dihydroxypyrimidine-6-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxyuracil, 6-Uracilcarboxylic acid, Animal galactose factor, NSC 79560, NSC 9791, Orodin, Orotonin, Oroturic, Orotyl, Vitamin B13, Whey factor, Orotic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC Name 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.1
Quantità 250 mg
Peso formulazione 156.0171 g/mol