Learn More
Orotidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401199
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16401199 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401199 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113226
MedChemExpress Orotidine, a nucleotide, is an intermediate in pyrimidine nucleotide biosynthesis in RNA and DNA. Orotidine is mainly found in bacteria, fungi and plants.
Orotidine, a nucleotide, is an intermediate in pyrimidine nucleotide biosynthesis in RNA and DNA. Orotidine is mainly found in bacteria, fungi and plants.
Specifica
Materiale o nome chimico Orotidine
CAS 314-50-1
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12N2O8
Quantità 1 mg
SMILES O=C(C(N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)C2=O)=CC(N2)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 288.21
Peso formulazione 288.21
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only