Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo ORP con struttura in resina epossidica BNC
Codice prodotto. 11768452 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11768452
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elettrodo ORP con corpo in resina epossidica, ideale per la maggior parte dei laboratori e per altri ambienti di lavoro.
  • Elettrodo redox con riempimento in gel e corpo in resina epossidica
  • Elettrolita: gel
  • Materiale corpo: plastica
  • Intervallo pH: ±1,500 mV
  • Intervallo di temperatura in °C: da 0 a 80
  • Dimensioni in mm: 12 x 120
  • Cavo: 1 m
  • Connettore: BNC
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm