Learn More
ORP Standard, +450 mV vs. Ag/AgCl (4M KCl Sat. with AgCl Filling Solution), Ricca
Codice prodotto. 31940648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31940648 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31940648 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R5464545500C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
  • ORP Standard, 450 mV 500 mL Glass amber
Specifica
Imballaggio Amber Glass Container
CAS 7732-18-5, 7664-93-9, 7783-85-9, 7783-83-7
Tipo Redox/ORP Electrode Standard
Quantità 500 mL
Grado ACS