Learn More
Soluzione di analisi ORP, 240 mV
Codice prodotto. 11524317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
230 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11524317 500 mL Pezzo
10572055 230 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11524317 Fornitore Hanna Instruments N. del fornitore HI7021L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.61€
    38.68€ / pezzi 1
    Risparmia 12.93€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Quality ORP test solution made from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes.
  • Quality ORP test solution made from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes
  • Designed for testing the performance of ORP electrodes
  • Prepared with reagent grade chemicals
  • Allows for a quick check of your ORP electrode
  • Air tight bottle with tamper-proof seal to ensure quality
Specifica
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Concentrazione 240 mV
Colore Yellow
pH 7
Solubilità Soluble
Quantità 500 mL