Learn More
Hanna Instruments™ Soluzione di analisi ORP
Codice prodotto. 11534317
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
11534317 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11534317 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI7022L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.61€
    36.48€ / pezzi 1
    Risparmia 15.13€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Con sostanze chimiche di grado reagente per testare gli elettrodi ORP in platino e oro. La soluzione di analisi ORP Hanna Instruments™ riporta il numero di lotto e la data di scadenza chiaramente contrassegnati sull'etichetta per garantire la qualità del prodotto.
Soluzione per test ORP con sostanze chimiche di grado reagente, utilizzata per test su elettrodi ORP in platino e oro.
  • Numero di lotto e data di scadenza contrassegnati sull'etichetta
  • Tenuta ermetica antimanomissione per garantire la qualità della soluzione.
  • Preparata con sostanze chimiche di grado reagente
  • Consente controlli rapidi degli elettrodi ORP
Specifica
Precisione (mV) 470 mV
Tipo Soluzione di analisi ORP
Da utilizzare con (applicazione) For Testing the Performance of ORP Electrodes
Include Bottiglia sottovuoto con sigillo antimanomissione
Volume (sistema metrico) di campione 500 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid