Learn More
Orphenadrine citrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418266
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16418266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418266 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0369A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Specifica
Materiale o nome chimico Orphenadrine citrate
Forma fisica Solid
CAS 4682-36-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H31NO8
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (216.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 461.5
Peso formulazione 461.5
Percent Purity 99.95%
Grado Research
Research purposes only