Learn More
ortho Gliclazide, TRC
Codice prodotto. 30403427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403427 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG409880100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 H21 N3 O3 S
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
InChI Formula InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-methylphenyl)sulfonylurea
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Peso formulazione 323.1304
Percent Purity >95