Learn More
ortho Gliclazide, TRC
Codice prodotto. 30394117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394117 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG4098801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 H21 N3 O3 S
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
InChI Formula InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-methylphenyl)sulfonylurea
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Peso formulazione 323.1304
Percent Purity >95