Learn More
ortho-Topolin Riboside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ortho-Topolin Riboside |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 373.1386 |
| Percent Purity | >95% |