Learn More
Orthophosphoric acid ≥85%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220832
135.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
7664-38-2
H3O4P
97.99
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Phosphoric acid
phosphoric acid
OP(O)(O)=O
7664-38-2
H3O4P
97.99
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Phosphoric acid
phosphoric acid
OP(O)(O)=O
Exceeds ACS Specifications
Colore Max. 10 (APHA)
Punto di fusione 28°C
Densità 1.71 - 1.87 g/cm³ (25°C)
Metalli pesanti (come Pb) max. 0.001%
Imballaggio Plastic bottle
Sostanze riducenti Passes Test
Intervallo percentuale saggio min. 85.0%
Quantità 1 L
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.