Learn More
Orthophosphoric Acid, 85+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10559000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559000 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10244010 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10438990 1 L HDPE plastic bottle 1L
11478443 2.5 L Flacone in vetro rivestito in plastica 2.50L
12646747 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10559000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0500/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.84€
    105.00€ / 2.5L
    Risparmia 19.84€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle | CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL 11340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Punti di ebollizione 158°C
Materiale o nome chimico Orthophosphoric Acid
Punto di fusione 21°C
pH 2
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 2 hPa at 20°C
Densità Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid