Learn More
Orthophosphoric Acid, 85+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10172442 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10172442 1 L HDPE plastic bottle 1L
10122010 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10182050 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10020662 5 L HDPE plastic bottle 5L
10294052 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10172442 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0450/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.79€
    54.70€ / 1L
    Risparmia 31.09€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL 11340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Punti di ebollizione 158°C
Punto di fusione 21°C
pH 2
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 2 hPa at 20°C
Densità Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid