Learn More
Orthophosphoric Acid, 85%, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10644732 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644732 500 mL Flacone in vetro rivestito in plastica 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10644732 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0515/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.55€
    59.70€ / 500mL
    Risparmia 53.85€
    47% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, evits, acido fosforico, white, acidum phosphoricum, sonac, o-phosphoric acid, wc-reiniger, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, 500mL, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994 | CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, evits, acido fosforico, white, acidum phosphoricum, sonac, o-phosphoric acid, wc-reiniger, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, 500mL, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 158°C
Punto di fusione 21°C
CAS 7664-38-2
pH 2
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare H3O4P
Numero MDL 11340
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 2 hPa at 20°C
Densità Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid