Learn More
Orthophosphoric Acid, Pure, about 100% H3PO4 (Contains Some H4P2O7), Fisher Chemical
Codice prodotto. 10763611 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10763611 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10763611 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0510/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Punto di fusione 42°C
CAS 7664-38-2
Colore White
pH 1
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare H3O4P
Numero MDL 11340
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Peso formulazione 98g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 0.03 hPa at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Precautionary Statement