Learn More
Orysastrobin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Orysastrobin |
| CAS | 248593-16-0 |
| Formula molecolare | C18 H25 N5 O5 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-4,6-dimethyl-2,8-dioxa-3,7-diazanona-3,6-dien-1-yl]-N-methylbenzeneacetamide, Orysastrobin, Oryzastrobin |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H25N5O5/c1-12(20-25-4)16(22-26-5)13(2)21-28-11-14-9-7-8-10-15(14)17(23-27-6)18(24)19-3/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,19,24)/b20-12+,21-13+,22-16+,23-17+ |
| SMILES | CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C(=N\OC)\C(=N\OC)\C |
| IUPAC Name | (2E)-2-[2-[[(E)-[(3E,4E)-3,4-bis(methoxyimino)pentan-2-ylidene]amino]oxymethyl]phenyl]-2-methoxyimino-N-methylacetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 391.42 |
| Peso formulazione | 391.1856 |