Learn More
Osalmid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492369
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Codice prodotto. 16492369
Marca: Medchem Express HYB2116
MedChemExpress Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound; suppresses ribonucleotide reductase activity with an IC50 of 8.23 μM.
Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound
Specifica
Materiale o nome chimico Osalmid
CAS 526-18-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H11NO3
Quantità 1 g
Sinonimo Oxaphenamide 4'-Hydroxysalicylanilide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (436.24 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=CC=C2O
Molecular Weight (g/mol) 229.23
Peso formulazione 229.23
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.