Learn More
Osilodrostat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487076
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
Codice prodotto. 16487076
Marca: Medchem Express HY16276100mg
MedChemExpress Osilodrostat (LCI699) is a potent, orally active11β-hydroxylase (CYP11B1) inhibitor with an IC50 value of 35 nM.
Osilodrostat is a potent, orally aldosterone synthase (CYP11B2) inhibitor with IC50 values of 0.7 nM and 160 nM for human aldosterone synthase and rat aldosterone synthase, respectively. Osilodrostat inhibits aldosterone and corticosterone synthesis. Osilodrostat has blood pressure lowering ability. Osilodrostat can be used for research of Cushing syndrome (CS).
Specifica
Materiale o nome chimico Osilodrostat
CAS 928134-65-0
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10FN3
Quantità 100 mg
Sinonimo LCI699
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (1100.16 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (440.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C([C@H]2CCC3=CN=CN32)C(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 227.24
Peso formulazione 227.24
Percent Purity 99.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.