missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OSIP-486823, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | OSIP-486823 |
| CAS | 200803-37-8 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C29H28FNO4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | OSIP 486823OSIP486823CP248 |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)CC(C2=C/3C=CC(F)=C2)=C(C)C3=C\C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 473.54 |
| Peso formulazione | 473.54 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto