Learn More
Osmium, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10531844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531844 1 g Glass bottle 1g
10045483 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10531844 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385160010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-2-7440
Formula molecolare Os
Molecular Weight (g/mol) 190.23
Numero MDL MFCD00011147
InChI Key SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC Name osmium
SMILES [Os]
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium
Colore Black
Punto di fusione 3045.0°C
Punti di ebollizione 5027.0°C
Quantità 1 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Forma Powder
Formula lineare Os
Indice di Merck 15, 6988
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce