Learn More
Osmium Standard: Os @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Codice prodotto. 17994206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994206 50 mL 50mL
17933096 500 mL 500mL
17980486 100 mL 100mL
17932546 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17994206 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPOSH50
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Osmium Standard: Os @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium
CAS 4-2-7440
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Osmium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Os
Sinonimo Os
InChI Formula InChI=1S/Os
SMILES [Os]
IUPAC Name osmium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molecular Weight (g/mol) 190.23
Quantità 50 mL
Peso formulazione 191.961 g/mol