Learn More
Osmometers
Codice prodotto. 13561570
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD Graphic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
13561570 LCD Graphic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13561570 Fornitore Loeser N. del fornitore TYP15M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo di display LCD Graphic
Frequenza 50 Hz
Tensione 230 V
Agente di raffreddamento Peltier Effect
Profondità (sistema metrico) 216 mm
Quantità 1 Ea.
Product Type Osmometer
Modello Type 15M
Da utilizzare con (applicazione) Food: milk water content. Hospital: control injections. Transfusion Centre: control of physicochemical properties chemical derivatives of blood and analyzed for residual glycerol after thawing. Cell culture, biochemistry, marine biology, plant physiology
Linearità Raised By Higher Concentrations
Altezza (sistema metrico) 278 mm
Tempo di misurazione 1.3 min.
Requisiti di alimentazione 230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w
Range 0 to 2500 mosm/kg
Risoluzione 1 mOsm/kg
Dimensione campione 10 to 50 μl
Wattage 20/45 w
Peso (sistema metrico) 6.3 kg
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Requisiti elettrici 230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w