Learn More
Löser™ Osmometri
Descrizione
- Freezing initiation by hand
- Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
- Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
- Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
- User guiding and error messages with lamps and display.
- User friendly push button calibration prevents calibration error.
- Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
- Single use plastic tubes.
- Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.
Specifica
Specifica
| Tipo di display | LCD |
| Frequenza | 50 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Agente di raffreddamento | Effetto Peltier |
| Profondità (sistema metrico) | 216 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Osmometro |
| Modello | Tipo 6 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Alimenti: contenuto acqua latte. Ospedale: iniezioni di controllo. Centro trasfusionale: controllo delle proprietà fisiochimiche, derivati chimici del sangue e analisi per residui di glicerolo dopo lo scongelamento. Coltura cellulare, biochimica, biologia marina, fisiologia delle piante |
| Linearità | Aumento per concentrazioni superiori |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?