Learn More
Osthole, MedChemExpress
Descrizione
Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Osthole |
| CAS | 484-12-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H16O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Osthol NSC 31868 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM) |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C/C=C(C)\C)=C2O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.29 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only