Learn More
R&D Systems™ OSU 03012
Codice prodotto. 18781068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18781068 50 mg 50mg
18726029 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18781068 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5682/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PDPK1 (PDK1) inhibitor; inhibits Akt signaling
OSU 03012 is a PDPK1 (PDK1) inhibitor; inhibits Akt signaling. Induces apoptosis of PC-3 and medulloblastoma cells, and inhibits growth of a number of tumor cell lines. Sensitizes radiotherapy-induced cell death and enhances cytotoxic effects of chemotherapeutic agents in vitro. Attenuates tumor growth of medulloblastoma xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-N-[4-[5-(2-phenanthrenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]acetamide
CAS 742112-33-0
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio PDK-1 Inhibitors
Formula molecolare C26H19F3N4O
Peso formulazione 460.45
Purezza >98%