missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTC Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA551416

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg

Codice prodotto. 15779370

  • 486.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 10-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Immunogen sequence: QLKGRDLLTL KNFTGEEIKY MLWLSADLKF RIKQKGEYLP LLQGKSLGMI FEKRSTRTRL STETGFALLG GHPCFLTTQD IHLGVNESLT DTARVLSSMA DAVLAR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.

OTC Polyclonal antibody specifically detects OTC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifica

Specifica

OTC
Polyclonal
Unconjugated
OTC
AI265390; OCTD; ornithine carbamoyltransferase; ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial; Ornithine transcarbamylase; Otc; OTCase; Sf; sparse fur; spf
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5009
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P00480
OTC
Recombinant protein corresponding to Human OTC
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Research Use Only