Learn More
Otenaproxesul, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446626
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16446626
Marca: Medchem Express HY15028
MedChemExpress Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Otenaproxesul
CAS 1226895-20-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H19NO3S
Quantità 100 mg
Sinonimo ATB-346
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 51.6 mg/mL (141.20 mM)
SMILES COC1=CC=C(C=C(C(C)C(OC2=CC=C(C(N)=S)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
Molecular Weight (g/mol) 365.45
Peso formulazione 365.45
Percent Purity 98.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.