missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Otubain-1 Antibody (17E10), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18462734 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18462734 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18462734 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP259389AF700

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Otubain-1 Monoclonal antibody specifically detects Otubain-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Otubain-1
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 170000000000
Coniugato Alexa Fluor 700
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Deubiquitinating enzyme OTUB1, EC 3.1.2, EC 3.4.19.12, FLJ20113, FLJ40710, hOTU1, MGC111158, OTB1MGC4584, OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 1, OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 1, OTU1OTU-domain Ubal-binding 1, otubain-1, ubiquitin thioesterase OTUB1, ubiquitin-specific protease otubain 1, Ubiquitin-specific-processing protease OTUB1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human Otubain-1 (1-271aa) purified from E. coli
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Proteases & Other Enzymes
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55611
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.