Learn More
Ouabain Octahydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 18021790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18021790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18021790 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1665.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ouabain Octahydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Nomi componenti o analita Ouabain Octahydrate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C29 H44 O12 . 8 H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ouabain, 3β-[(6-deoxy-α-l-mannopyranosyl)oxy]-1β,5,11α,14,19-pentahydroxy- 5β,14β-card-20(22)-enolide
InChI Formula InChI=1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one;octahydrate
Molecular Weight (g/mol) 728.77
Quantità 250 mg
Peso formulazione 728.3678 g/mol