Learn More
Cytiva Outlet Valve
Codice prodotto. 15219774 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AKTA start Automated Protein Purification System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15219774 AKTA start Automated Protein Purification System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15219774 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29023898
In stock
For use with the AKTA start automated protein purification system. The outlet valve is used to direct the flow to the fraction collector or to the waste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Direct the flow to the fraction collector or to the waste
Da utilizzare con (apparecchiatura) AKTA start Automated Protein Purification System