Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Dispersore
Codice prodotto. 18048223 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Digital Disperser
Digital Disperser System
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
18048223 Digital Disperser Pezzo
18058223 Digital Disperser System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18048223 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore F20900475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    1699.57€ / pezzi 1
    Risparmia 420.43€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Dispersore digitale ad elevate prestazioni, dotato di un potente motore brushless, controllo elettronico della velocità, funzionalità timer/contatore integrata e sicurezza avanzata. Progettato per omogeneizzare, emulsionare, sospendere e miscelare un’ampia gamma di campioni.
PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI E RESISTENZA NEL TEMPO
  • Potente motore brushless con velocità compresa tra 2.000 e 25.000 rpm
  • Processa campioni con un volume compreso tra 0,2 mL e 2,5 L (H2O) e una viscosità massima di 5.000 mPa's
MANUTENZIONE SENZA STRESS E&COMPROVATA AFFIDABILITA
  • Gli indicatori LED segnalano il tempo rimanente prima della manutenzione per una pronta sostituzione delle componenti
  • Il timer ciclico integrato (fino a 99:59 ore) garantisce risultati accurati, operazioni senza sorveglianza e consente di processare un gran numero di campioni in serie
  • L'efficiente motore dissipa meglio il calore, riducendo il rischio di surriscaldamento dello strumento
SICURO E FACILE DA USARE
  • Semplice e veloce da installare
  • Allarmi dedicati avvisano gli utenti in merito a potenziali rischi come sovratemperatura, guasto del motore e installazione impropria degli utensili di dispersione
  • Il pannello di controllo è progettato per ottimizzare l'esperienza utente con un display LED a 4 cifre luminoso e intuitivo
Specifica
Speed 25,000 rpm
Tensione 230 V
Wattage 500 W
Volume campione (sistema metrico) 0.2 to 2.5 mL
Materiale Aluminum, Technopolymer
Certificazione/Conformità CE, CB, cNEMKOus
Display 4-digit LED
Include OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit
Livello di rumorosità 70 dBa
Tipo di campione Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples
Temporizzatore Yes
Product Type Digital Disperser
Frequenza 50/60 Hz