Descrizione
PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI E RESISTENZA NEL TEMPO
- Potente motore brushless con velocità compresa tra 2.000 e 25.000 rpm
- Processa campioni con un volume compreso tra 0,2 mL e 2,5 L (H2O) e una viscosità massima di 5.000 mPa's
MANUTENZIONE SENZA STRESS E&COMPROVATA AFFIDABILITA
- Gli indicatori LED segnalano il tempo rimanente prima della manutenzione per una pronta sostituzione delle componenti
- Il timer ciclico integrato (fino a 99:59 ore) garantisce risultati accurati, operazioni senza sorveglianza e consente di processare un gran numero di campioni in serie
- L'efficiente motore dissipa meglio il calore, riducendo il rischio di surriscaldamento dello strumento
SICURO E FACILE DA USARE
- Semplice e veloce da installare
- Allarmi dedicati avvisano gli utenti in merito a potenziali rischi come sovratemperatura, guasto del motore e installazione impropria degli utensili di dispersione
- Il pannello di controllo è progettato per ottimizzare l'esperienza utente con un display LED a 4 cifre luminoso e intuitivo
Specifica
Specifica
| Speed | 25,000 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 500 W |
| Volume campione (sistema metrico) | 0.2 to 2.5 mL |
| Materiale | Aluminum, Technopolymer |
| Certificazione/Conformità | CE, CB, cNEMKOus |
| Display | 4-digit LED |
| Include | OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit |
| Livello di rumorosità | 70 dBa |
| Tipo di campione | Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples |
| Vedi altri risultati |