Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasche a fondo tondo |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Quantità | 5/conf. |
| Forma | Ovale |