Learn More
Gilac™ Oval Tub with Reinforced Bottom
Codice prodotto. 16294011
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16294011 60 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16294011 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G608321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.48€
    40.48€ / pezzi 1
    Risparmia 16.00€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
The Oval Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
  • Rigid walls to prevent distortion when loaded
  • Ergonomic handles
  • Easy to clean and dry
  • Anti-wear skirt
  • Dimensions including handles
Specifica
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Product Type Oval Tub
Capacità (sistema imperiale) 15.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 60 L
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Food Handling
Materiale LDPE
Temperatura max (sistema metrico) 60°C
Forma Oval
Lunghezza (sistema imperiale) 29.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 740 mm
Larghezza (sistema imperiale) 19.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 490 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.3 in.
Altezza (sistema metrico) 286 mm
Peso (sistema imperiale) 5.14 lb.
Peso (sistema metrico) 2.33 kg