Learn More
VistaLab™ Technologies Replacement Duracell™ Ultra CR2 Battery for Ovation™ QS Pipette
Codice prodotto. 11955962
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di batteria:
CR2032
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di batteria Dimensione della confezione
11955962 CR2032 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955962 Fornitore VistaLab™ Technologies N. del fornitore 90574001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.95€
    18.90€ / pezzi 1
    Risparmia 6.05€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
3 volt lithium battery with an expected life of one year or more of typical use.
Specifica
Product Type CR2 Battery
Tipo di batteria CR2032
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ovation Adjustable Volume Pipettes
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Tensione 3 V