Learn More
IKA™ Oven 125 Basic Dry Glass
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16298391 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16298391 125 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16298391 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020003956
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.
  • Covers applications in industry, schools/universities, research, quality control, and science
  • Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results
  • A special odorless insulation also ensures lower operating costs
  • The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses
  • Temperature range: room temperature + 5°C to 250°C
  • Capacity: 125 L
  • Electronically adjustable ventilation
  • Clear display and control menu
  • Key lock function
  • Timer
  • Adjustable temperature limit
  • Glass door
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 L
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 250°C
Tipo Drying Oven
Display 7 Segment LED
Carico ripiano max 30 kg
N. di ripiani 6
Temporizzatore 1 to 142560 min
Dimensioni interne (L x P x A) 450 x 550 x 525 mm
Dimensioni (L x P x A) 650 x 700 x 825 mm
Peso (sistema metrico) 55 kg
Tensione 100 to 115 V, 220 to 240 V
Wattage 2450 W